Merck
860474P
Avanti
1-deoxysphinganine-d3
Avanti Polar Lipids 860474P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-deoxysphinganine-d3 (m18:0)
実験式(ヒル表記法):
C18H36D3NO
CAS番号:
分子量:
288.53
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 500 μg (860474P-500ug)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860474P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860475P860464P860481P
vibrant-m
860474P
1-deoxysphinganine-d3
vibrant-m
860475P
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
vibrant-m
860464P
N-C24:1-deoxysphinganine
vibrant-m
860481P
N-12:0-1-deoxysphinganine
packaging
pkg of 1 × 500 μg (860474P-500ug)
packaging
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860464P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860481P-1mg)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860474P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860475P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860464P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860481P
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
詳細
1-deoxysphinganine-d3 is a deuterated compound, wherein the three protons of deoxysphinganine are replaced by deuterium. 1-deoxysphinganine is an atypical sphingoid base devoid of a 1-hydroxyl group.
生物化学的/生理学的作用
1-deoxysphinganine acts as a biomarker for Type 2 diabetes. It can function as a cytotoxic lipid for insulin producing cells. 1-deoxysphinganine might exhibit toxicity to cancerous cells.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860474P-500ug)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Richard A Zuellig et al.
Diabetes, 63(4), 1326-1339 (2014-01-01)
Irreversible failure of pancreatic β-cells is the main culprit in the pathophysiology of diabetes, a disease that is now a global epidemic. Recently, elevated plasma levels of deoxysphingolipids, including 1-deoxysphinganine, have been identified as a novel biomarker for the disease.
Junliang Wan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(46), 12953-12961 (2019-10-23)
Most common sphingolipids are comprised of "typical" sphingoid bases (sphinganine, sphingosine, and structurally related compounds) and are produced via the condensation of l-serine with a fatty acyl-CoA by serine palmitoyltransferase. Some organisms, including mammals, also produce "atypical" sphingoid bases that
テクニカルサービス連絡先