Merck
860490P
Avanti
Sphingosine (d18:1)
Avanti Polar Lipids
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
D-erythro-sphingosine
実験式(ヒル表記法):
C18H37NO2
CAS番号:
分子量:
299.49
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860490P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860490P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860490P-500mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
lipid type
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860660P860670P860663P
vibrant-m
860490P
Sphingosine (d18:1)
vibrant-m
860660P
Sphingosine (d20:1)
vibrant-m
860670P
Sphingosine (d14:1)
vibrant-m
860663P
Sphingosine (d22:1)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (860490P-10mg), pkg of 1 × 500 mg (860490P-500mg), pkg of 1 × 25 mg (860490P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860660P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860670P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860663P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860660P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860670P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860663P
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
詳細
Sphingosine (d18:1) is a spingoid base present in plant and animals. It has 2-amino-1,3-diol functionality and its extraction from animal tissue is laborious. Sphingosine (d18:1) synthesis is performed by chirospecific method using D-galactose.
アプリケーション
Sphingosine (d18:1) has been used:
  • for sphingosine inhalations studies in mice to evaluate its therapeutic potential in respiratory epithelial cells
  • to investigate its effect on Pseudomonas aeruginosa strains
  • as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides
生物化学的/生理学的作用
Sphingosine (d18:1) is essential for physiological processes including cell differentiation, growth and survival. It activates the transient receptor potential cation channel subfamily member 3 (TRPM3).
包装
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (860490P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860490P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860490P-25mg)
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
12:0 Lyso PC 1-lauroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
855475P
12:0 Lyso PC
sphingosine-d7 Avanti Polar Lipids 860657P, powder
Avanti
860657P
sphingosine-d7
Glucosyl(β) Sphingosine (d18:1) Avanti Polar Lipids
Avanti
860535P
Glucosyl(β) Sphingosine (d18:1)
C16セラミド(d18:1/16:0) Avanti Polar Lipids
Avanti
860516P
C16セラミド(d18:1/16:0)
Sphingomyelin (d18:1/12:0) Avanti Polar Lipids LM2312, ethanol solution
Avanti
LM2312
Sphingomyelin (d18:1/12:0)
Sphingosine's role in epithelial host defense: A natural antimicrobial and novel therapeutic
Martin GE, et al.
Biochimie, 141, 91-96 (2017)
Efficient Synthesis of d-erythro-Sphingosine and d-e rythro-Azidosphingosine from d-r ibo-Phytosphingosine via a Cyclic Sulfate Intermediate
Kim S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(22), 8661-8664 (2006)
Glucosylceramide critically contributes to the host defense of cystic fibrosis lungs
Kovacic B, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 41(3), 1208-1218 (2017)
The total syntheses of D-erythro-sphingosine, N-palmitoylsphingosine (ceramide), and glucosylceramide (cerebroside) via an azidosphingosine analog
Duclos Jr RI
Chemistry and Physics of Lipids, 111(2), 111-138 (2001)
Transcription factor Ctip2 controls epidermal lipid metabolism and regulates expression of genes involved in sphingolipid biosynthesis during skin development
Wang Z, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 133(3), 668-676 (2013)
テクニカルサービス連絡先