Merck
860493P
Avanti
1-デオキシスフィンガニン
Avanti Polar Lipids 860493P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-デオキシスフィンガニン(m18:0)
実験式(ヒル表記法):
C18H39NO
CAS番号:
分子量:
285.51
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860493P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860493P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 860493P
脂質タイプ
bioactive lipids
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
YRYJJIXWWQLGGV-ZWKOTPCHSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860477P860473P860470P
vibrant-m
860493P
1-デオキシスフィンガニン
vibrant-m
860477P
1-desoxymethylsphingosine
vibrant-m
860473P
1-desoxymethylsphinganine
vibrant-m
860470P
1-deoxysphingosine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860493P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (860493P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860477P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860473P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860470P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (860470P-10mg)
lipid type
bioactive lipids
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
bioactive lipids
lipid type
bioactive lipids
sphingolipids
lipid type
bioactive lipids
sphingolipids
詳細
1-デオキシスフィンガニンは、セリンパルミトイル転移酵素(SPT)の存在下で、パルミトイル酸とアラニンまたはグリシンとの縮合により合成されます。本化合物は、1-デオキシセラミドに代謝されます。
アプリケーション
1-デオキシスフィンガニンは、MN9Dドーパミン作動性神経芽細胞腫細胞株による細胞傷害性検査のためのウシ血清アルブミンとの錯体生成に使用されます。また、ヒトCD8+ T細胞での神経毒性剤として使用するのに適しています。
生物化学的/生理学的作用
1-デオキシスフィンガニンは、神経の細胞骨格形成を阻害することにより、後根神経節(DRG)ニューロンに対する細胞傷害性を誘発します。糖尿病患者における1-デオキシスフィンガニン濃度の上昇は、膵β細胞の機能低下に関与しています。遺伝性感覚性自律神経性ニューロパチーI型では、セリンパルミトイル転移酵素遺伝子の変異は基質特異性を変化させ、1-デオキシスフィンガニンの蓄積をもたらします。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860493P-10mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860493P-1mg)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Deoxysphingolipids, novel biomarkers for type 2 diabetes, are cytotoxic for insulin-producing cells
Zuellig RA, et al.
Diabetes, 63(4), 1326-1339 (2014)
Loss of Neurological Disease HSAN-I-Associated Gene SPTLC2 Impairs CD8+ T Cell Responses to Infection by Inhibiting T Cell Metabolic Fitness
Wu J, et al.
Immunity, 50(5), 1218-1231 (2019)
Elucidating the chemical structure of native 1-deoxysphingosine
Steiner R, et al.
Journal of Lipid Research, 57(7), 1194-1203 (2016)
M F Dohrn et al.
European journal of neurology, 22(5), 806-814 (2015-01-28)
Diabetic distal sensorimotor polyneuropathy (DSPN) is a frequent, disabling complication of diabetes mellitus. There is increasing evidence that sphingolipids play a role in insulin resistance and type 2 diabetes (T2DM). Whether neurotoxic 1-deoxy-sphingolipids are elevated in DSPN patients' plasma and
Mirthe Muilwijk et al.
BMJ open diabetes research & care, 8(1) (2020-05-08)
People of South Asian origin are at high risk of type 2 diabetes (T2D), but the underpinning mechanisms are not fully understood. We determined ethnic differences in acylcarnitine, amino acid and sphingolipid concentrations and determined the associations with T2D. Associations
テクニカルサービス連絡先