Merck
860538P
Avanti
C8 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Polar Lipids 860538P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
D-galactosyl-β-1,1′ N-octanoyl-D-erythro-sphingosine
実験式(ヒル表記法):
C32H61NO8
CAS番号:
分子量:
587.83
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (860538P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860538P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860538P
lipid type
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C32H61NO8/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-26(35)25(33-28(36)22-20-17-8-6-4-2)24-40-32-31(39)30(38)29(37)27(23-34)41-32/h19,21,25-27,29-32,34-35,37-39H,3-18,20,22-24H2,1-2H3,(H,33,36)/b21-19+/t25-,26+,27?,29-,30?,31?,32+/m0/s1
InChI key
LCEXEEHGNKGJES-JLZVVTAUSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860840P860544P860596P
vibrant-m
860538P
C8 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
vibrant-m
860840P
C18(2R-OH) Galactosyl(β) Ceramide
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860538P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860840P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860544P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860596P
packaging
pkg of 1 × 25 mg (860538P-25mg), pkg of 1 × 5 mg (860538P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860840P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860544P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860596P-5mg)
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
詳細
Galactosyl ceramide is a complex glycosphingolipid, which is a major component of the myelin sheath. It consists of a single galactose residue linked to ceramide.
アプリケーション
C8 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0) may be suitable for the preparation of liposomes.
生物化学的/生理学的作用
Galactosyl ceramide is necessary for normal myelin function and stability.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860538P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860538P-5mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
C8-glycosphingolipids preferentially insert into tumor cell membranes and promote chemotherapeutic drug uptake
Pedrosa L, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(8), 1656-1670 (2015)
Pediatric Neurology (2013)
Gangliosides in Health and Disease (2018)
Divalent cation-mediated interaction between cerebroside sulfate and cerebrosides: an investigation of the effect of structural variations of lipids by electrospray ionization mass spectrometry
Koshy KM, et al.
Biophysical Journal, 77(1), 306-318 (1999)
Biyu Hou et al.
Life sciences, 245, 117352-117352 (2020-02-02)
The depot-specific differences in lipidome of visceral adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT) reflect heterogeneity of white adipose tissue (WAT), which plays a central role in its distinct response to outside stimuli. However, the detailed lipidome of depot-specific
テクニカルサービス連絡先