Merck
860578P
Avanti
C24 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Polar Lipids 860578P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
実験式(ヒル表記法):
C48H96N2O11S
CAS番号:
分子量:
909.35
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860578P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860578P
lipid type
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860571P860871P860574P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860578P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860571P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860871P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860574P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
詳細
3-O-sulfogalactosylceramide, also called as sulfatide, is a sulfoglycolipid produced by ceramide galactosyltransferase and cerebroside sulfotransferase. It was first extracted from the human brain. Sulfatide is found majorly in the cellular membrane, Golgi apparatus and lysosomes.
生物化学的/生理学的作用
Sulfatide regulates the biological functions of microbial infection, hemostasis, nervous system and immune system. Accumulation of lysosomal sulfatide leads to metachromatic leukodystrophy (MLD). Sulfatide modulates protein trafficking, signal transduction and neuronal cell differentiation.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860578P-1mg)
よく一緒に購入される製品
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Medical Applications of Mass Spectrometry (2011)
Medical Applications of Mass Spectrometry (2011)
Tadanobu Takahashi et al.
Journal of lipid research, 53(8), 1437-1450 (2012-05-24)
Sulfatide is 3-O-sulfogalactosylceramide that is synthesized by two transferases (ceramide galactosyltransferase and cerebroside sulfotransferase) from ceramide and is specifically degraded by a sulfatase (arylsulfatase A). Sulfatide is a multifunctional molecule for various biological fields including the nervous system, insulin secretion
テクニカルサービス連絡先