Merck
860582P
Avanti
06:0 SM (d18:1/6:0)
Avanti Polar Lipids 860582P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
N-hexanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
実験式(ヒル表記法):
C29H59N2O6P
CAS番号:
分子量:
562.76
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860582P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 860582P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C29H59N2O6P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-28(32)27(30-29(33)23-20-9-7-2)26-37-38(34,35)36-25-24-31(3,4)5/h21-22,27-28,32H,6-20,23-26H2,1-5H3,(H-,30,33,34,35)/b22-21+/t27-,28+/m0/s1
InChI Key
AHZZHULAOVWYNO-RRKDMDGFSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860582C860586P860585P
vibrant-m
860582P
06:0 SM (d18:1/6:0)
vibrant-m
860582C
06:0 SM (d18:1/6:0)
vibrant-m
860586P
18:0 SM (d18:1/18:0)
vibrant-m
860585P
17:0 SM(d18:1/17:0)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860582P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860582C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860586P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860585P
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
アプリケーション
06:0 SM (d18:1/6:0) may be used:
  • to study its effect on C-X-C motif chemokine ligand 12 (CXCL12)-induced cell migration using a transwell migration assay
  • in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to infer the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin (SM)/cholesterol interactions
  • as a component of lipid substrate mixture for substrate specificity studies of neutral sphingomyelinase fromTrypanosoma brucei
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860582P-5mg)
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Emily A Dickie et al.
Parasitology, 146(5), 604-616 (2018-11-06)
The kinetoplastid parasite Trypanosoma brucei causes African trypanosomiasis in both humans and animals. Infections place a significant health and economic burden on developing nations in sub-Saharan Africa, but few effective anti-parasitic treatments are currently available. Hence, there is an urgent
Satoshi Asano et al.
Molecular and cellular biology, 32(16), 3242-3252 (2012-06-13)
Sphingomyelin synthase (SMS) catalyzes the formation of sphingomyelin, a major component of the plasma membrane and lipid rafts. To investigate the role of SMS in cell signaling and migration induced by binding of the chemokine CXCL12 to CXCR4, we used
Shreya Endapally et al.
Cell, 176(5), 1040-1053 (2019-02-05)
Sphingomyelin and cholesterol are essential lipids that are enriched in plasma membranes of animal cells, where they interact to regulate membrane properties and many intracellular signaling processes. Despite intense study, the interaction between these lipids in membranes is not well
Delphine Milhas et al.
FEBS letters, 584(9), 1887-1894 (2009-10-28)
The plasma membrane (PM) is a major resource for production of bioactive lipids and contains a large proportion of the cellular sphingomyelin (SM) content. Consequently, the regulation of SM levels at the PM by enzymes such as sphingomyelinase (SMase) and
テクニカルサービス連絡先