包装
pkg of 1 × 10 mg (860586P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860586P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C41H83N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h32,34,39-40,44H,6-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b34-32+/t39-,40+/m0/s1
InChI Key
LKQLRGMMMAHREN-YJFXYUILSA-N
法的情報
関連製品
Jan Code
860586P-BULK:
860586P-VAR:
860586P-10MG:
860586P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック