Merck
860598P
Avanti
C18ラクトシル(β)セラミド(d18:1/18:0)
Avanti Polar Lipids 860598P, powder
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
D-ラクトシル-β-1,1′ N-ステアロイル-D-エリトロ-スフィンゴシン
Empirical Formula (Hill Notation):
C48H91NO13
CAS番号:
分子量:
890.24
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (860598P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860598P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860598P-50mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860598P
lipid type
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
860519P860541P860627P
C18 Dihydroceramide (d18:0/18:0) Avanti Polar Lipids 860627P, powder
Avanti
860627P
C18 Dihydroceramide (d18:0/18:0)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (860598P-25mg), pkg of 1 × 5 mg (860598P-5mg), pkg of 1 × 50 mg (860598P-50mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (860519P-25mg), pkg of 1 × 5 mg (860519P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860541P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 25 mg (860627P-25mg), pkg of 1 × 5 mg (860627P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860598P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860519P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860541P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860627P
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
詳細
C18ラクトシル(β)セラミド(d18:1/18:0)は、合成スフィンゴ脂質です。
アプリケーション
C18ラクトシル(β)セラミド(d18:1/18:0)は、オゾン誘起解離質量分析(OzID-MS)での脂質標準物質としての使用に適しています。また、サポシン由来脂質ナノ粒子(SapNPs)の調製にも適しています。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860598P-25mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860598P-50mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860598P-5mg)
よく一緒に購入される製品
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes
Hilvo M, et al.
Diabetologia, 61(6), 1424-1434 (2018)
Saposin lipid nanoparticles: a highly versatile and modular tool for membrane protein research
Flayhan A, et al.
Structure, 26(2), 345-355 (2018)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)
テクニカルサービス連絡先