Merck
870601C
Avanti
Azelaoyl-PAF
Avanti Polar Lipids 870601C
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-hexadecyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
実験式(ヒル表記法):
C33H66NO9P
CAS番号:
分子量:
651.85
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (870601C-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 870601C
濃度
1 mg/mL (870601C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C33H66NO9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-27-40-29-31(30-42-44(38,39)41-28-26-34(2,3)4)43-33(37)25-22-19-17-18-21-24-32(35)36/h31H,5-30H2,1-4H3,(H-,35,36,38,39)/t31-/m1/s1
InChI key
ZDFOCDTXDPKJKA-WJOKGBTCSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
870600C840009P878113C
vibrant-m
870601C
Azelaoyl-PAF
vibrant-m
870600C
PAzePC
vibrant-m
840009P
PAF (from Heart PC)
vibrant-m
878113C
C16-20:4 PC
packaging
pkg of 1 × 1 mL (870601C-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mL (870600C-1mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (840009P-10mg), pkg of 1 × 25 mg (840009P-25mg), pkg of 1 × 5 mg (840009P-5mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mL (878113C-5mg)
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 870601C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 870600C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 840009P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 878113C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
concentration
1 mg/mL (870601C-1mg)
concentration
1 mg/mL (870600C-1mg)
concentration
-
concentration
5 mg/mL (878113C-5mg)
詳細
1-hexadecyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (Azelaoyl-PAF) Azelaoyl-PAF is an alkyl phosphatidylcholine and is a component of the lipid pool within oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) particles. Azelaoyl-PAF is a low molecular weight phospholipid.
アプリケーション
Azelaoyl-PAF may be used in binding assay of anti-inflammatory peptides, 2F and 4F.
生物化学的/生理学的作用
1-hexadecyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (Azelaoyl-PAF) acts as an agonist for peroxisome proliferator-activated receptors γ(PPAR-γ). It may be used as a therapeutic for Friedreich′s ataxia (FRDA). At low concentrations azelaoyl-PAF may induce apoptosis.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870601C-1mg)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
870601C-1MG:4.548173351223E12
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
PPAR-gamma agonist azelaoyl PAF increases frataxin protein and mRNA expression. New implications for the friedreich?s ataxia therapy
Marmolino D, et al.
Cerebellum, 8(2), 98-103 (2009)
Anti-inflammatory peptides grab on to the whiskers of atherogenic oxidized lipids
Epand RF, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1788(9), 1967-1975 (2009)
S S Davies et al.
The Journal of biological chemistry, 276(19), 16015-16023 (2001-03-30)
Synthetic high affinity peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonists are known, but biologic ligands are of low affinity. Oxidized low density lipoprotein (oxLDL) is inflammatory and signals through PPARs. We showed, by phospholipase A(1) digestion, that PPARgamma agonists in oxLDL arise
P Tontonoz et al.
Cell, 93(2), 241-252 (1998-05-06)
The formation of foam cells from macrophages in the arterial wall is characterized by dramatic changes in lipid metabolism, including increased expression of scavenger receptors and the uptake of oxidized low-density lipoprotein (oxLDL). We demonstrate here that the nuclear receptor
Douglas S Watson et al.
Vaccine, 27(34), 4672-4683 (2009-06-13)
The membrane proximal region (MPR) of HIV-1 gp41 is a desirable target for development of a vaccine that elicits neutralizing antibodies since the patient-derived monoclonal antibodies, 2F5 and 4E10, bind to the MPR and neutralize primary HIV isolates. The 2F5
テクニカルサービス連絡先