Product Name
14:0 PEG350 PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 880410P, powder
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (880410P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880410P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI Key
HNASEOZJMGHNDR-FYQWNKFKSA-N
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 880610P | 880510P | 880210P |
---|---|---|---|
packaging pkg of 1 × 25 mg (880410P-25mg) | packaging pkg of 1 × 25 mg (880610P-25mg) | packaging pkg of 1 × 25 mg (880510P-25mg) | packaging pkg of 1 × 25 mg (880210P-25mg), pkg of 1 × 500 mg (880210P-500mg) |
manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 880410P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 880610P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 880510P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 880210P |
shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
form powder | form powder | form powder | form powder |
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
880410P-VAR:
880410P-25MG:
880410P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)