Merck
999973P
Avanti
16:0-18:1 Diether PG
Avanti Polar Lipids 999973P, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
実験式(ヒル表記法):
C40H84 NO8 P
CAS番号:
分子量:
738.07
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (999973P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 999973P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC(O)CO)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
999974P999983C999989P
16:0-18:1 Diether PG Avanti Polar Lipids 999973P, powder
999973P
16:0-18:1 Diether PG
16:0-18:1 Diether PE Avanti Polar Lipids 999974P, powder
999974P
16:0-18:1 Diether PE
16:0-18:1 Diether PC Avanti Polar Lipids 999983C
999983C
16:0-18:1 Diether PC
18:1 Diether PC powder
999989P
18:1 Diether PC
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 999973P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 999974P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 999983C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 999989P
packaging
pkg of 1 × 10 mg (999973P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (999974P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mL (999983C-10mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (999989P-10mg)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
lipid type
phospholipids
cardiolipins
lipid type
cardiolipins
phospholipids
lipid type
phospholipids
cardiolipins
lipid type
phospholipids
cardiolipins
詳細
16:0-18:1 Diether PG (phosphoglycerol) is a class of glycerophospholipids that have hexadecane and octadecene chains attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone respectively by ether bonds.
生物化学的/生理学的作用
Ether linked phospholipids act as precursors for important signaling molecules. They contribute to 20 percent of the total phospholipids in humans. Pathological conditions arise due to genetic disorders affecting the synthesis of ether phospholipids. Ether glycerolipids act as membrane molecules and cellular mediators.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (999973P-10mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先