Merck
999983C
Avanti
16:0-18:1 Diether PC
Avanti Polar Lipids 999983C
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
実験式(ヒル表記法):
C42H86 NO6 P
CAS番号:
分子量:
732.11
NACRES:
NA.25
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (999983C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 999983C
濃度
10 mg/mL (999983C-10mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
999974P999973P999989C
16:0-18:1 Diether PC Avanti Polar Lipids 999983C
999983C
16:0-18:1 Diether PC
16:0-18:1 Diether PE Avanti Polar Lipids 999974P, powder
999974P
16:0-18:1 Diether PE
16:0-18:1 Diether PG Avanti Polar Lipids 999973P, powder
999973P
16:0-18:1 Diether PG
18:1 Diether PC 1,2-di-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
999989C
18:1 Diether PC
packaging
pkg of 1 × 1 mL (999983C-10mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (999974P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (999973P-10mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mL (999989C-10mg)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
powder
form
powder
form
liquid
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 999983C
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 999974P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 999973P
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 999989C
concentration
10 mg/mL (999983C-10mg)
concentration
-
concentration
-
concentration
10 mg/mL (999989C-10mg)
詳細
16:0-18:1 Diether PC or 1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine is a class of glycerophospholipids that have hexadecane and octadecene chains attached to the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone respectively by ether bonds. It has choline as the alcohol moiety, attached to the phosphate group. Ether lipids contribute to one fifth of the total phospholipids in mammals. They are abundantly present in the brain, spleen, heart and white blood cells. Ether lipids are components of biological membrane structure.
生物化学的/生理学的作用
Ether lipids influence membrane fluidity and membrane fusion. They are known to be efficient antioxidant, present inside our body and helps in reducing oxidative stress. Studies show that ether lipids are associated with cell differentiation and cellular signaling.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (999983C-10mg)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
ISHL Indicated Name
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ISHL Notified Names
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
John M Dean et al.
Protein & cell, 9(2), 196-206 (2017-05-20)
Ether lipids, such as plasmalogens, are peroxisome-derived glycerophospholipids in which the hydrocarbon chain at the sn-1 position of the glycerol backbone is attached by an ether bond, as opposed to an ester bond in the more common diacyl phospholipids. This
テクニカルサービス連絡先