コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD4508
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-formylpyridin-4-yl)carbamate
別名:
tert-butyl 3-formyl-4-pyridinylcarbamate
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C11H14O3N2
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-4-5-12-6-8(9)7-14/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
Inchi Key
UFWCFTNUYXZYKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする