スキップする
BL3H1F1C9471
BLD Pharmatech
4-Amino-1-methylpiperidine
別名:
1-methyl-4-piperidinylamine
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥15,800
5 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥16,600
10 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥17,000
25 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥17,800
100 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥39,600
500 g
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥98,300
この商品について
化学式:
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL number:
ベンダーカタログ番号: BD3037-1G
¥15,800
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Inchi Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-methylpiperidine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)