スキップする
CIAH987EB5B4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)butane-1,3-dione
別名:
(2Z)-4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-(4-methylphenyl)-2-buten-1-one
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥13,000
100 g
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥18,400
500 g
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥35,500
1 kg
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥54,800
この商品について
化学式:
C11H9O2F3
CAS番号:
分子量:
230.19
MDL number:
ベンダーカタログ番号: CS-0041840-25G
¥13,000
10日以内に発送 - Aldrich提携会社より
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
WRZMHTIRFOFFPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Store at room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Boiling Point
269.9C at 760 mmHg
Melting Point
44-46C
Density
1.252±0.06g/cm3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)