コンテンツぞスキップ
Merck
ENAH30469962
Enamine
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
別名:
3-tert-butyl-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-9-ol
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
CAS番号:
分子量:
197.32
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-12(2,3)13-7-9-5-4-6-10(8-13)11(9)14/h9-11,14H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
COOVPSNCROLCRH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする