04-856
Anti-TBK1 Antibody, clone AOW9, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone AOW9, from rabbit
別名:
NF-kB-activating kinase, NF-kappa-B-activating kinase, TANK-binding kinase 1
About This Item
WB
western blot: suitable
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AOW9, monoclonal
化学種の反応性
mouse, canine, human, chicken
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBK1(29110)
mouse ... Tbkbp1(73174)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
アポトーシス及び癌
キナーゼ及びホスファターゼ
免疫シグナル伝達
1-4 μL of a previous lot immunoprecipitated TBK1 from 100 μg of HEK293 RIPA lysate.
品質
Western Blot Analysis:
A 1:500 to 1:2,000 of this antibody detected TBK1 in RIPA lysates from HEK293 cells.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
RIPA lysates from HEK293 cells.
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
04-856:
試験成績書(COA)