Merck
All Photos(2)
1.00272
Supelco
2-プロパノール
standard for the analysis of tobacco
Synonym(s):
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
Linear Formula:
(CH3)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
100
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0% (n-heptadecane, GC)
≥99.2% ethanol basis (m/m)
≥99.8% (2-propanol)
形態
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
アナリシスノート
Assay (2-Propanol) (GC): ≥ 99.8 %
Assay (Ethanol) (m/m): ≥ 99.2 %
Assay (n-Heptadecane) (GC): ≥ 99.0 %
Ethanol (GC/ +/-1%): 2
n-Heptadecane (GC/ +/-1%): 0.3
Water: ≤ 0.1 %
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Quality
Enter Lot Number to search for Certificate of Quality (COQ).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service