Merck
1.00682
Supelco
コハク酸
for analysis EMSURE® ACS
別名:
ブタン二酸
化学式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL番号:
EC Index Number:
203-740-4
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (acidimetric)
形状
solid
自己発火温度
470 °C
有効性
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.5% Water (Karl Fischer)
≤200 ppm Sulfated ash (600 °C)
≤50 ppm In water insoluble matter
≤5000 ppm Fumaric acid (HPLC)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
転移温度
flash point 206 °C
溶解性
58 g/L
密度
1.56 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
940 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
保管温度
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: SX1040; SX1040-3
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.5
Identity (IR): passes test
Appearance of solution (5 %; water): passes test
In water insoluble matter: ≤ 50 ppm
Melting point: 185.0 - 190.0 °C
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 30 ppm
Heavy metals (as lead): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Nitrogen compounds (as N): ≤ 0.001 %
Fumaric acid (HPLC): ≤ 5000 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 200 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先