サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
Quality Segment
agency
BP, ChP, Ph. Eur.
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
92.6-95.2% (m/m)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
95.1-96.9 % (v/v), 96%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 17 °C
density
0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
format
neat
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanol 96% Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| concentration 95.1-96.9 % (v/v), 96% | concentration 92.3-93.8 % (v/v) (d15°C/15°C), 95.1-96.9 % (v/v) (d15.56°C/15.56°C), 95.1-96.9 % (v/v) (d20°C/4°C), 96% | concentration ≥99.5 % (v/v) | concentration - |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) environmental |
| agency BP, Ph. Eur., ChP | agency ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| assay 92.6-95.2% (m/m) | assay 92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m), 92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m) | assay ≥99.2% (m/m) | assay ≥99.9% (GC) |
| density 0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C | density 0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エタノール
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
55.4 °F - closed cup - (ethanol)
flash_point_c
13 °C - closed cup - (ethanol)
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.