Merck
1.05418
Millipore
Bismuth sulfite agar acc. to WILSON-BLAIR
for the isolation and differentiation of Salmonella typhi
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Bismuth-sulfite agar acc. to WILSON-BLAIR, WILSON-BLAIR medium
品質水準
形状
powder (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.6 (37 °C, 47 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
47 g/L
かさ密度
680 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.072371.072321.05465
vibrant-m
1.07237
BPLS agar
vibrant-m
1.07232
BPLS agar
vibrant-m
1.05465
MacCONKEY agar
form
powder (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
47 g/L
solubility
52 g/L
solubility
52 g/L
solubility
50 g/L
pH
7.6 (37 °C, 47 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
6.7-7.1 (25 °C in H2O)
pH
6.8-7.0 (37 °C, 52 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
6.9-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
詳細
Salmonella typhiの分離、鑑別用
アナリシスノート
Appearance (clearness)turbidAppearance (colour)greenSolidification behaviour (2 hrs., 45 °C)liquidpH-value (25 °C)7.4 - 7.8Growth (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))good to very goodGrowth (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121))good to very goodGrowth (Salmonella Abony NCTC 6017)good to very goodGrowth (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))good to very goodGrowth (Salmonella arizonae ATCC 13314)fair to very goodGrowth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))poor to fairGrowth (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))good to very goodGrowth (Shigella sonnei ATCC 11060)noneGrowth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))noneGrowth (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))noneColonies (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))blackColonies (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121))blackColonies (Salmonella Abony NCTC 6017)blackColonies (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))blackColonies (Salmonella arizonae ATCC 13314)blackColonies (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))greenColonies (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))oliveMetallic lustre (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))+Metallic lustre (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121))+Metallic lustre (Salmonella Abony NCTC 6017)+Metallic lustre (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))+Metallic lustre (Salmonella arizonae ATCC 13314)+Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
プロトコル
ISO published the new EN ISO 6579-1 standard in 2017, which specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in products intended for human consumption, animal feed, and environmental samples in food production and handling.
食品製造におけるサルモネラ属検出のための水平法を規定
テクニカルサービス連絡先