Merck
1.10282
Millipore
OF basal medium
for the differentiation and classification of gram-negative intestinal bacteria
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
OF test medium, Oxidation-fermentation test medium acc. to HUGH and LEIFSON
品質水準
形状
powder (dehydrated (DCM))
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.2 (37 °C, 12 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
12 g/L
かさ密度
770 kg/m3
アプリケーション
clinical
microbiology
保管温度
15-25°C
適合性
enterobacteriaceae
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.054181.054481.46181
vibrant-m
1.10282
OF basal medium
vibrant-m
1.05448
Wort agar
vibrant-m
1.46181
Rappaport Vassiliadis Medium
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
form
powder (dehydrated (DCM))
form
powder (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
liquid (ready-to-use)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
12 g/L
solubility
47 g/L
solubility
55 g/L
solubility
-
詳細
グラム陰性 腸内細菌の鑑別用
アナリシスノート
Appearance (clearness)clearAppearance (colour)dark green to blue-greenpH-value (25 °C)6.9 - 7.3Growth aerobic (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))good to very goodGrowth aerobic (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))good to very goodGrowth aerobic (Kocuria rhizophila ATCC 9341)good to very goodGrowth aerobic (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))good to very goodGrowth aerobic (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)good to very goodGrowth aerobic (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)good to very goodColour change to yellow (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+Colour change to yellow (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))+Colour change to yellow (Kocuria rhizophila ATCC 9341)+Colour change to yellow (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))+Colour change to yellow (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)-Colour change to yellow (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)-Colour change to yellow anaerobic (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+Colour change to yellow anaerobic (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))+Colour change to yellow anaerobic (Kocuria rhizophila ATCC 9341)(-)Colour change to yellow anaerobic (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))-Colour change to yellow anaerobic (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)-Colour change to yellow anaerobic (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)-Incubation: E.coli ATCC 25922 and Pseud.aerug ATCC 27853 24 hrs; 37 °C; aerobic; other strains 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Tested with D(+)glucose.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先