Merck
1.14724
Supelco
Empty cells 16 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
物質
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric
保管温度
15-25°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.73650Z802751Z803073
Empty cells 16 mm
Supelco
1.14724
Empty cells 16 mm
Supelco
Supelco
1.73650
Empty cells
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC
compatibility
-
compatibility
-
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
fluorometric
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
詳細
with screw caps Spectroquant®
アプリケーション
The empty cells are suitable for use with photometers, such as Spectroquant® Prove, Spectrophotometer 100, 300, 600, Spectroquant® Move 100, and Spectroquant® Nova 60A? having a 16 mm cell holder. The empty cells are equipped with screw caps.
アナリシスノート
contents: complete
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
TOC Cell Test photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
Supelco
1.14878
TOC Cell Test
Supelco
Supelco
83952
色度標準液
Nitrogen (total) Cell Test photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
Supelco
1.14763
Nitrogen (total) Cell Test
Chloride Test colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Chloride Test
Supelco
Supelco
83883
色度標準液
プロトコル
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウムを用いた鉛の分離後のPARによる測光測定
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
関連コンテンツ
正確な定量分析に適したSpectroquant®テストキットと光度計を用いて排液中の総リン量を光度測定するためのステップ・バイ・ステップの手順。
テクニカルサービス連絡先