Merck
1.14902
Supelco
Flat-bottomed tubes with screw caps
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
適合性
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
detection method
colorimetric
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.149011.17988AXYPCR02C
compatibility
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
詳細
We offers you useful accessories. These short flat-bottomed tubes can be used for our colorimetric and titrimetric MQuant® test kits with color card comparator (formally MColortest®). The screw caps are included.
for titrimetric and colorimetric MQuant® tests
アナリシスノート
Application test: conforms
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先