Merck
1.44108
Millipore
Agar Strips LAC-y
Tryptic Soy Agar with Beta-Lactamase, Total count, sterile; irradiated, HYCON®
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Agar Strips, TSA, Soybean Casein Digest, Agar Strips
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
形状
plate (ready-to-use)
特徴
individually wrapped
包装
pkg of 40 units
メーカー/製品名
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
アプリケーション
air monitoring
pharmaceutical
適合性
for use with RCS® High Flow Touch
bacteria
fungi
nonselective for
保管温度
2-25°C
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Agar Strips LAC-y are ready-to-use culture media for assessment of airborne microorganisms RCS® Air Samplers. Each individual agar strip is welded into a re-sealable sleeve and 100% visually controlled, ensuring maximum safety in critical environments. Tryptic Soy Agar is filled in a flexible backing film. Tryptic Soy Agar (TSA, Tryptic Soy Agar Soybean Casein Digest Agar) is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts and molds. The medium is supplemented with the neutralizers such as lecithin and polysorbate 80 and also a mixture of a broad-spectrum beta-lactamase like cephalosporinase and penase to inactivate penicillins, cephalosporins, carbapenems and monobactams.
アプリケーション
Agar Strips are used for monitoring of ambient air and compressed gases with RCS® Air Samplers. These Agar strips are gamma irradiated and triple bagged, for specific application within isolator and critical environment.
法的情報
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先