Merck
1.44242
Millipore
Agar Strips YM
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, Yeasts and molds, HYCON®, sterile; aseptically filled
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Agar Strips, Rose-Bengal Agar Strips
品質水準
無菌性
sterile; aseptically filled
形状
plate (ready-to-use)
特徴
individually wrapped
包装
pkg of 50 units
メーカー/製品名
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
アプリケーション
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
for use with RCS® High Flow Touch
molds
yeasts
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Agar Strips YM are ready-to-use culture media for assessment of airborne yeasts and molds with RCS® Air Samplers. Each individual agar strip is welded into a re-sealable sleeve and 100% visually controlled, ensuring maximum safety in critical environments. Rose-Bengal chloramphenicol agar is filled in a flexible backing film. Rose-Bengal chloramphenicol agar is a selective medium for the enumeration of yeasts and molds. Chloramphenicol, streptomycin and Rose-Bengal are included as selective agents to inhibit bacterial growth. Rose-Bengal also restricts the size and height of the colonies of rapidly growing molds, which facilitates the detection of slow growing fungi.
アプリケーション
Agar Strips are used for monitoring of ambient air and compressed gases with RCS® Air Samplers.
法的情報
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先