Merck
1.46028
Millipore
HEIMPLATE Sabouraud Dextrose Agar
90 mm settle plate with 30 ml filling volume for determination of yeast and mold in non-sterile Pharmaceutical products- Long incubation (LI), accordance with EP
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
SDA-Settle Plate
品質水準
無菌性
sterile
形状
plate (ready-to-use)
特徴
ready-to-use
包装
pkg of (20 or 120 plates per box)
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
詳細
Sabouraud Dextrose Agar in 90 mm settle plate with 30 mL filling volume for long incubation is designed for the detection of yeasts and molds in the air via active or passive air monitoring as well as personnel monitoring on fingerprints and gloves in controlled environments in the presence of disinfectant residues and also to check the cleanliness.
Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones), which provide a nutritional source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is added as the energy and carbon source. The low pH value of 5.4-5.8 favors fungal growth and inhibits contaminating bacteria from samples.
アプリケーション
Sabouraud Dextrose Agar settle plate is designed for the detection of the total count of yeasts and molds in air and from personnel in less critical environments.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
MAS-100 Eco® Portable device for counting airborne microorganisms
Millipore
1.09227
MAS-100 Eco®
Tryptic Soy Agar TSA with Lecithin and Tween® - ICR plus Contact plate, triple bagged, irradiated for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Millipore
1.46552
Tryptic Soy Agar
Agar Strips TC Tryptic Soy Agar, Total count HYCON®
Millipore
1.44253
Agar Strips TC
資料
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
テクニカルサービス連絡先