14-628-M
Sigma-Aldrich
TBK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full length, human TBK1, for use in Kinase Assays.
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
品質水準
100
由来生物
human
分子量
Mw 85.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
アプリケーション
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
Gene Information
human ... TBK1(29110)
詳細
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
N-terminal His6-tagged, recombinant, full length, human TBK1
アプリケーション
Research Category
炎症及び免疫
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: TBK1
Target Sub-Family: Misc
品質
routinely evaluated by phosphorylation of CK1tide (12-529)
物理的形状
Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
6 months at -70°C
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。