Merck
1.46457
Millipore
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Bottles & Tubes
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
別名:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, Tryptone Soya Agar, TSA, Tryptic Soy Agar EP+USP
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.74
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
認証
EP
USP
品質水準
詳細
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
無菌性
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
包装
box of 6 bottles
single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
テクニック
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
ボトルの最大容量
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.3
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
保管温度
2-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tryptic Soy Agar is a complex growth medium. It is suitable for a large range of applications, including microbial cultivation, maintenance of stock culture, and total aerobic microbial count. This medium contains peptones, amino acids, and polypeptides to ensure the growth of a variety of microorganisms. Sodium chloride maintains osmotic equilibrium in the medium.
アプリケーション
Tryptic Soy Agar (TSA) is suitable for the cultivation and isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi. TSA is especially used to determine bacterial contamination in cosmetics, drinking water, and wastewater.
特徴および利点
  • Ready-to-use media
  • Bottles with screw caps
  • Suitable for pour plate method
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2