Merck
1.46463
Millipore
Mossel Broth
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteria Enrichment Broth Mossel
認証
EP 2.6.1
USP
品質水準
詳細
For selective enrichment Enterobacteriaceae; Suitable for sterility testing
無菌性
sterile; autoclaved
形状
liquid
シェルフライフ
8 mo.
特徴
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包装
bottle of
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
テクニック
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
ボトルの最大容量
125 mL
ボトルの容量
100 mL , filling volume
pH
7.2
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
適合性
Enterobacter spp.
nonselective for
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.05394699651.05396
vibrant-m
1.46463
Mossel Broth
vibrant-m
69965
Mossel Broth
vibrant-m
1.05396
MacCONKEY broth
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility
sterile; autoclaved
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
suitability
Enterobacter spp., nonselective for
suitability
enterobacteriaceae
suitability
selective for Citrobacter spp., selective for Enterococcus spp., selective for Escherichia coli, selective for Klebsiella spp., selective for Proteus spp., selective for Salmonella spp., selective for Shigella spp., selective for Yersinia spp., selective for coliforms, selective for enterobacteriaceae
suitability
Escherichia coli, Salmonella spp., enterobacteriaceae
agency
EP 2.6.1, USP
agency
ISO 21528
agency
-
agency
EP, JP, USP
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
詳細
The brilliant green and ox bile in the Mossel Broth almost completely inhibit the undesired accompanying bacterial flora. The high buffering capacity of the culture medium prevents the formed acid from killing the culture. Glucose is the main energy source and supports the rapid growth of all Enterobacteriaceae, while enzymatic digest of animal tissue serves as the source for nitrogen, vitamins, and amino acids.
アプリケーション
Mossel Broth is suitable for microbiological examination of non-sterile pharmaceutical products, foodstuff and other materials. It is designed for selective enrichment of bile-tolerant, gram-negative bacteria and particularly Enterobacteriaceae.
特徴および利点
  • Ready-to-use media
  • Bottles with screw caps
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
資料
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
テクニカルサービス連絡先