14-699-M
Sigma-Aldrich
PAK5 Protein, active, 10 µg
eCl@ss:
32160405
品質水準
100
由来生物
human
分子量
Mw 37.4 kDa
manufacturer/tradename
UPSTATE®
アプリケーション
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human PAK5, amino acids 425-end. PAK5 is also known as PAK7.
expressed by baculovirus in Sf21 cells
アプリケーション
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity|Metabolic Disorders
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human PAK5, amino acids 425-end. PAK5 is also known as PAK7. For use in Kinase Assays.
生物化学的/生理学的作用
  • Protein Target: PAK5
  • Target Sub-Family:STE
品質
routinely evaluated by phosphorylation of PAKtide
物理的形状
Format: Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
6 months at -70°C from date of shipment
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。