Merck
1.50833
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART® 250-4
suitable for HPLC
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
LiChrospher®
特徴
endcapped: no
包装
1 ea of
標識化の程度
21% Carbon loading
パラメーター
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
カラムL × 内径
25 cm × 4 mm
表面積
350 m2/g
マトリックス
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.509831.508321.50154
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
feature
endcapped: no
feature
endcapped: no
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
packaging
pkg of 3 ea
packaging
-
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
extent of labeling
21% Carbon loading
extent of labeling
12.5% Carbon loading
extent of labeling
21% Carbon loading
詳細
HPLC cartridge
LiChrospher® RP-18 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
アナリシスノート
Pressure: ≤ 110 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
法的情報
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先