Merck
343022
Sigma-Aldrich
Flt-3 Inhibitor III
The Flt-3 Inhibitor III, also referenced under CAS 852045-46-6, controls the biological activity of Flt-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Flt-3 Inhibitor III, (5-Phenyl-thiazol-2-yl)-(4-(2-pyrrolidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)-amine, 5-Phenyl-N-(4-(2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy)phenyl)-2-thiazolamine, 5-Phenyl-N-(4-(2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy)phenyl)-2-thiazolamine, (5-Phenyl-thiazol-2-yl)-(4-(2-pyrrolidin-1-yl-ethoxy)-phenyl)-amine
実験式(ヒル表記法):
C21H23N3OS
CAS番号:
分子量:
365.49
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
off-white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
217714476496218860
Flt-3 Inhibitor III The Flt-3 Inhibitor III, also referenced under CAS 852045-46-6, controls the biological activity of Flt-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
343022
Flt-3 Inhibitor III
Cdk1/2 Inhibitor III The Cdk1/2 Inhibitor III, also referenced under CAS 443798-55-8, controls the biological activity of Cdk1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
217714
Cdk1/2 Inhibitor III
Casein Kinase II Inhibitor VIII The Casein Kinase II Inhibitor VIII controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
218860
Casein Kinase II Inhibitor VIII
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
詳細
A cell-permeable 5-phenyl-2-thiazolamine compound that acts as a potent, ATP binding site-targeting inhibitor of Flt3 (IC50 = 50 nM). It inhibits c-Kit, KDR, c-Abl, Cdk1, c-Src, and Tie-2 only at much higher concentrations (IC50 = 0.26, 0.91, 1.2, 2.1, 2.8, and 8.0 µM, respectively) and exhibits little activity against a panel of 12 other commonly studied kinases even at concentrations as high as 10 µM. Blocks FLT3-dependent cell proliferation in a dose-dependent manner (IC50 = 52, 240, and 760 nM in MV4:11-ITD, BaF3-ITD, and BaF3-D835/Y cells).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
Flt-3
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 50 nM against Flt3
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
その他情報
Furet, P., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 4451.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先