Merck
345888
Sigma-Aldrich
JMV 2959
≥97% (HPLC), powder, Ghrelin receptor antagonist, Calbiochem®
別名:
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959, Growth hormone secretagogue receptor antagonist, (R)-N-(2-(1H-indol-3-yl)-1-(4-(4-methoxybenzyl)-5-phenethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl)-2-aminoacetamide hydrochloride, GHSR1a Antagonist, GH secretagogue receptor antagonist, JMV2959
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H32N6O2 · xHCl
分子量:
508.61 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Product Name
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959,
アッセイ
≥97% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
有効性
32 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
beige
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
346003371830516567
GPR40 Antagonist, GW1100 The GPR40 Antagonist, GW1100, also referenced under CAS 306974-70-9, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
371830
GPR40 Antagonist, GW1100
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
詳細
JMV 2959, which blocks the signaling of the growth hormone secretagogue receptor 1A, reduces the deficits in prepulse inhibition induced by the NMDAR antagonist, phencyclidine.[1]
アプリケーション
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959 has been used to examine oxytocin receptor (OTR) and ghrelin receptor (GHSR) signaling.[2] It has also been used as a GHS-R1a receptor antagonist to pretreat Hek cells followed by pyridone 8 exposure to study its effect on GHS-R1a receptor-mediated calcium influx.[3]
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Ghrelin receptor
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
Supplied as a hydrochloride salt.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Moulin, A., et al. 2013. Amino Acids44, 301.
Mary, S., et al. 2012. Proc Natl Acad Sci USA109, 8304.
Salome, N., et al. 2009. Eur J Pharmacol.612, 167,.
Moulin, A., et al. 2007. J Med Chem50, 579.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
345888-10MG:
345888-MG:
試験成績書(COA)