Merck
444278-M
Millipore
MMP-9 Inhibitor I
MMP-9 Inhibitor I, CAS 1177749-58-4, is a cell-permeable, potent, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC₅₀ = 5 nM). At high concentration inhibits MMP-1 (IC₅₀ = 1.05 µM) & MMP-13 (IC₅₀ = 113 nM).
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
MMP-9 Inhibitor I
実験式(ヒル表記法):
C27H33N3O5S
CAS番号:
分子量:
511.63
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
形状
solid
有効性
5 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
off-white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
詳細
A cell-permeable, potent, selective, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC50 = 5 nM). Inhibits MMP-1 (IC50 = 1.05 µM) and MMP-13 (IC50 = 113 nM) only at much higher concentrations.
A cell-permeable, potent, selective, and reversible inhibitor of MMP-9 (IC50 = 5 nM). Also inhibits MMP-1 (IC50 = 1.05 µM) and MMP-13 IC50 = 113 nM) at higher concentrations.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
MMP-9
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
その他情報
Levin, J.I., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 2189.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先