Merck
445835-M
Millipore
Mer RTK Inhibitor, UNC569
Mer RTK Inhibitor, UNC569, 1350547-65-7 is a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of Mer receptor tyrosine kinase (IC50 = 2.9 nM; Ki = 4.3 nM).
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Mer RTK Inhibitor, UNC569, MERTK Inhibitor I, RP38 Inhibitor I, TAM Family RTK Inhibitor I, UNC-569, 1-(( trans-4-Aminocyclohexyl)methyl)-N-butyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine, MERTK Inhibitor I, RP38 Inhibitor I, TAM Family RTK Inhibitor I, UNC-569, 1-((trans-4-Aminocyclohexyl)methyl)-N-butyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
実験式(ヒル表記法):
C22H29FN6
分子量:
396.50
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
beige
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
water: 2.5 mg/mL (with gentle warming)
保管温度
2-8°C
詳細
An orally bioavailable pyrazolopyrimidine compound that acts as a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of Mer receptor tyrosine kinase (IC50 = 2.9 nM; Ki = 4.3 nM) with ~10-fold greater selectivity over other TAM family kinases (IC50 = 37 and 48 nM for Axl and Tyro3, respectively). Also shown to affect the activities of Flt3, MAPKAPK2, RET and Ret-Y791F at 30 nM by 82%, 92%, 59% and 56% in a 72 kinase panel, and block Mer auto-phosphorylation in human Pre-B leukemia 697 cells with an IC50 of 141 nM. Exhibits desirable pharmacokinetic profile and efficacy in mice.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
Supplied as a trifluoroacetate salt.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable fo rup to 6 months at -20°C.
その他情報
Liu, J., et al. 2012. ACS Med. Chem. Lett.3, 129.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先