539163-M
Sigma-Aldrich
Proteasome Inhibitor III - Calbiochem
The Proteasome Inhibitor III controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
別名:
MG-262, Z-LLL-B(OH)₂, Proteasome Inhibitor III - Calbiochem
Empirical Formula (Hill Notation):
C25H42BN3O6
CAS番号:
分子量:
491.43
storage conditions
-20C
詳細
A boronic acid-based, reversible proteasome inhibitor that is structurally similar to MG-132 (Cat. No. 474790) but displays much higher potency (Ki = 0.03 nM versus 4 nM for MG-132).
生物化学的/生理学的作用
Target Ki: 30 pM against proteasome
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Z-Leu-Leu-Leu-B(OH)₂
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
その他情報
Adams, J., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett. 8, 333.
Mc Cormack, T., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 26103.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。