Merck
568500
Sigma-Aldrich
SQ 22536
Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor.
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
SQ 22536, 9-(Tetrahydro-2ʹ-furyl)adenine
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H11N5O
CAS番号:
分子量:
205.22
MDL番号:
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
off-white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
water: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
InChI key
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor. Blocks PTH-stimulation of adenylate cyclase (IC50 = 200 µM). Reduces PGE2-induced inhibition of O2· production.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 200 µM against adenylate cyclase
警告
Toxicity: Irritant (B)
再構成
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 4°C.
その他情報
Talpain, E., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 114, 1459.
Tamaoki, J., et al. 1993. Prostaglandins45, 363.
Fabbri, E., et al. 1991. J. Enzyme Inhib.5, 87.
Goldsmith, B.A. and Abrams, T.W. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88, 9021.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先