Merck
616452
Sigma-Aldrich
TGF-β RI Kinase Inhibitor II
TGF-β RI Kinase Inhibitor II, CAS 446859-33-2, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of TGF-β R1 kinase (IC₅₀ = 23 nM and 4 nM for ALK5 binding & auto-phosphorylation).
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
TGF-β RI Kinase Inhibitor II, ALK5 Inhibitor II, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor II, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine
実験式(ヒル表記法):
C17H13N5
CAS番号:
分子量:
287.32
MDL番号:
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
有効性
23 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
InChI Key
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
詳細
A cell-permeable naphthyridinyl pyrazolo compound that acts as a potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of TGF-β type I receptor (ALK5; IC50 = 23 nM, 4 nM and 18 nM for ALK5 binding, ALK5 auto-phosphorylation and TGF-β cellular assay in HepG2 cells, respectively). Minimally affects a panel of 9 closely related kinases including p38 MAPK at IC50 >16 µM. Also available as a 50 mM solution in DMSO (Cat. No. 508158).
A cell-permeable, potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of TGF-β type I receptor (ALK5; IC50 = 23 nM, 4 nM and 18 nM for ALK5 binding, ALK5 auto-phosphorylation, and TGF-β cellular assay in HepG2 cells, respectively). Minimally affects a panel of 9 closely related kinases including p38 MAPK (IC50 >16 µM).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
ALKS binding
Product competes with ATP.
Secondary Target
ALK 5 auto phosphorylation (IC₅₀ = 4 nM)
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
その他情報
Gellibert, F., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 4494.
Ichida, J. K., et al. 2009. Cell Stem Cell 5, 491.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先