Merck
616454
Sigma-Aldrich
TGF-β RI Kinase Inhibitor IV
TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, CAS 909910-43-6, is a cell-permeable, selective inhibitor of ALK-4/5/7-mediated signaling (IC₅₀ = 45, 12, and 7.5 nM, respectively).
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor IV, 3-(6-Methylpyridin-2-yl)-4-(4-quinolyl)-1-phenylthiocarbamoyl-1H-pyrazole, A-83-01, ALK5 Inhibitor IV
実験式(ヒル表記法):
C25H19N5S
CAS番号:
分子量:
421.52
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
pale yellow
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
InChI Key
HIJMSZGHKQPPJS-UHFFFAOYSA-N
詳細
A cell-permeable trisubstituted pyrazole compound that has been shown to selectively inhibit ALK-4/5/7-mediated (IC50 = 45, 12, and 7.5 nM, respectively, in luciferase transcription activity assays), but not ALK-1/2/3/6-mediated cellular signaling in Mv1Lu R4-2 transfectants expressing the individual Type I TGF-β receptors. Inhibits TGF-β-induced Smad2-phosphorylation in HaCaT cells and epithelial-to-mesenchymal transition in NMuMG cells at a concentration of 1 µM.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
ALK-4/5/7
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 45, 12, and 7.5 nM, respectively, in inhibit ALK-4/5/7-mediated luciferase transcription activity assays
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Tojo, M., et al. 2005. Cancer Sci.96, 791.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先