Merck
616459
Sigma-Aldrich
TGF-β RI Kinase Inhibitor VIII
The TGF-β RI Kinase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 356559-20-1, controls the biological activity of TGF-β RI Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
TGF-β RI Kinase Inhibitor VIII, ALK5 Inhibitor VIII, SB-525334, 6-(2-tert-Butyl-5-(6-methyl-pyridin-2-yl)-1H-imidazol-4-yl)-quinoxaline, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor VIII
実験式(ヒル表記法):
C21H21N5
CAS番号:
分子量:
343.42
MDL番号:
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H21N5/c1-13-6-5-7-16(24-13)19-18(25-20(26-19)21(2,3)4)14-8-9-15-17(12-14)23-11-10-22-15/h5-12H,1-4H3,(H,25,26)
InChI Key
DKPQHFZUICCZHF-UHFFFAOYSA-N
詳細
A cell-permeable quinoxaline compound that acts as a potent, highly selective, ATP-competitive inhibitor against type I TGF-β receptor TβR-I/ALK5 (IC50 = 14.3 nM), while exhibiting 4-fold less potency toward ALK4 (IC50 = 58.5 nM) and little or no activity against ALK2/3/6 and a panel of 26 other commonly studied kinases (≤29% inhibition at 10 µM). Effectively blocks (by >95%) TGF-β1-induced Smad2/3 activation (2 µM in ELT-3 cultures) and nuclear localization (1 µM in RPTE cultures), as well as TGF-β1-dependent p3TP- and ARE-luciferase transcription (0.1 µM in HaCat cultures). SB-525334 is orally available and is shown to attenuate Bleomycin- and Puromycin-induced tissue fibrosis in mice and rats in vivo.
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20&deg:C). Stock solution is stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Higashiyama, H., et al. 2007. Exp. Mol. Pathol.83, 39.
Grygielko, E.T., et al. 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.313, 943.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先