Merck
654255
Sigma-Aldrich
TNF-α Antagonist
The TNF-α Antagonist controls the biological activity of TNF-α.
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
TNF-α Antagonist, TNF Antagonist, WP9QY, Tumor Necrosis Factor Antagonist, TNF-TNFR Signaling Inhibitor I
実験式(ヒル表記法):
C58H71N11O15S2
分子量:
1226.38
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解性
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
An exocyclic peptidomimetic that acts as a TNF-α antagonist (IC50 = 5 µM) in binding assay. Blocks TNF-α-mediated apoptosis in mouse L929 cells. Exhibits about twofold higher activity than other known WP5 binding site derived mimetics. Designation WP9QY arises from the binding to the WP9 binding site of the TNF-β/TNF-receptor(I) complex as template, and the introduction of amino acids, Gln and Tyr.
An exocyclic peptidomimetic that acts as a TNF-α antagonist (IC50 = 5 µM) in the binding assay. Blocks TNF-α-mediated apoptosis in mouse L929 cells. The designation WP9QY arises from the binding to the site observed in the TNF-β/TNF-receptor (I) complex as template, and the introduction of amino acids Glu and Tyr.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 µM as TNF-α antagonist
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
H-Tyr-Cys-Trp-Ser-Gln-Tyr-Leu-Cys-Tyr-OH (disulfide bond: 2 → 8)
その他情報
Takasaki, W., et al. 1997. Nat. Biotechnol. 15, 1266.
法的情報
Sold under license of U.S. Patent 6,265,535.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先