安全性情報
8.14576
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Bis(2-ethylhexyl) sebacate, Dioctyl sebacate
実験式(ヒル表記法):
C26H50O4
CAS番号:
分子量:
426.67
MDL番号:
EC Index Number:
204-558-8
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
転移温度
flash point >200 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI Key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
8.01453848228.18191
Bis(2-ethylhexyl) sebacate for synthesis
8.14576
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Bis(2-ethylhexyl) adipate for synthesis
8.01453
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Bis(2-ethylhexyl) amine for synthesis
8.18191
Bis(2-ethylhexyl) amine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
-55 °C
mp
-68--66 °C
mp
-
mp
<-60 °C
bp
>250 °C/1013 hPa
bp
247-252 °C/27 hPa
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
bp
157-159 °C/27 hPa
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
適用法令
FSL
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先