安全性情報
8.18212
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Dimethylethylene urea, DMI, DMEU
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O
CAS番号:
分子量:
114.15
MDL番号:
EC Index Number:
201-304-8
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
305 °C
有効性
1261 mg/kg LD50, oral (Rat)
986 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-8.4 % (v/v)
kinematic viscosity
1.43 cSt(40 °C)
mp
8 °C
転移温度
flash point 114 °C
密度
1.056 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
25156941661D4879
vibrant-m
8.18212
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.056 g/cm3 at 20 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
mp
8 °C
mp
-
mp
-
mp
125 °C (dec.) (lit.)
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先