スキップする
8.53019
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Boc-Lys(Fmoc)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-Fmoc-L-lysine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H32N2O6
CAS番号:
分子量:
468.54
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Boc-Lys(Fmoc)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
InChI key
JYEVQYFWINBXJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Building block for preparation of peptides modified at lysine side chain by Boc SPPS. Fmoc group can be removed with piperidine in DMF.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0069
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8.520128.530178.53012
Boc-Lys-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53017
Boc-Lys-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amine
functional group
Boc, amine
functional group
amine
functional group
amide
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
853019002504027269096410
853019050004027269217747
853019010004027269182182
853019020004027269217778
853019000504027269096403
853019999904027269096427