Merck
AB8345
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-14 Antibody
serum, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
MT1-MMP
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MMP14(4323)
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
MAB3329SAB4501901MAB3328
Anti-MMP-14 Antibody serum, Chemicon®
AB8345
Anti-MMP-14 Antibody
抗MMP-14 ウサギ宿主抗体 affinity isolated antibody
SAB4501901
抗MMP-14 ウサギ宿主抗体
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
LEM-2/63.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
LEM-2/15.8, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
UniProt accession no.
P50281
UniProt accession no.
P50281
UniProt accession no.
P50281
UniProt accession no.
P50281
特異性
The antibody recognizes native and recombinant proteins.
免疫原
Catalytic domain of MT1-MMP
アプリケーション
Research Category
細胞骨格
Research Sub Category
MMP及び組織メタロプロテアーゼ
Anti-MMP-14 Antibody detects level of MMP-14 & has been published & validated for use in ELISA, FC, IP, WB & IC.
Immunocytochemistry: 5-10 μg / ml
Western blot: 5 μg / ml Expected band sizes: 60-63 kDA and 42 kDa pro-enzyme and degradation form respectively.
Immunopreciptation: 1-2 μg / mg total protein in 500 μl reaction volume.
FACS Analysis: 5 μg/ mL (1 million cells per mL)
EIA: 1:10,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
物理的形状
Liquid in PBS, pH 7.6, containing 0.01% sodium azide as a preservative.
保管および安定性
Store antibody at -20°C for 12 months. Avoid repeat freeze thaw cycles.
アナリシスノート
Control
Immunocytochemistry positive control: U251 glioma cells; negative control MCF7 breast carcinoma.
Western Blot positive control: HT1080 fibrosarcoma, negative control: MCF7 breast carcinoma
その他情報
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Diana Martins et al.
Disease models & mechanisms, 10(10), 1253-1260 (2017-10-11)
Levels of matrix metalloproteases (MMPs) can be differentially regulated in response to injury or neurological diseases. For instance, it is known that selective and short-term inhibition of MMP-14, a membrane-type 1 MMP, accelerates axon regeneration. Because axon growth and regeneration
David Alonso-Escolano et al.
British journal of pharmacology, 141(2), 241-252 (2003-12-24)
1. Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) plays a role in agonist- and tumour cell-induced platelet aggregation (TCIPA). 2. MMP-2 is synthesized as a proenzyme and is activated at the cell surface by membrane type-1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP, MMP-14). 3. The significance of
Caveolin-1 mediates the expression and localization of cathepsin B, pro-urokinase plasminogen activator and their cell-surface receptors in human colorectal carcinoma cells.
Cavallo-Medved, D; Mai, J; Dosescu, J; Sameni, M; Sloane, BF
Journal of Cell Science null
Albert G Remacle et al.
The Journal of biological chemistry, 288(28), 20568-20580 (2013-06-05)
Proteolytic activity of cell surface-associated MT1-matrix metalloproteinase (MMP) (MMP-14) is directly related to cell migration, invasion, and metastasis. MT1-MMP is regulated as a proteinase by activation and conversion of the latent proenzyme into the active enzyme, and also via inhibition
In vivo effects of zoledronic acid on oral mucosal epithelial cells.
Allam, E; Allen, M; Chu, TM; Ghoneima, A; Jack Windsor, L
Oral Diseases null
テクニカルサービス連絡先