ACK5100PG
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Protein G with 100kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌性
non-sterile
製品ライン
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon Pro
アプリケーション
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
sample preparation: suitable (buffer exchange)
L
12 cm (4.7 in.)
直径
2.97 cm
ろ過面積
1 cm2
ポアサイズ
100 kDa NMWCO
試験パラメータ
sample volume: 10 mL
出荷済み
wet ice
詳細
Filter Code: PLCGC
Filter Type: 限外ろ過
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 100 kDa, 3 ml Protein G resin (Binding capacity: 20mg human IgG/ml agarose), 2 X 66ml Bind/Wash Buffer, 12 ml Elution buffer, 2.5 ml Neutralization buffer
アプリケーション
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
特徴および利点
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
物理的形状
Color Code: 透明 ピンク色キャップ付
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。