ATAHEAD01

Millipore

M Air T Tester Sieve with cover

The M Air T tester sieve with cover is uniquely micro-perforated and allows sampling of up to 1 cubic meter of air.

eCl@ss:
25140604
NACRES:
NB.11

manufacturer/tradename

M Air T®

input

sample type pharmaceutical(s)

主な業界

Environmental

適合性

for use with M Air T® Portable Air Tester

出荷済み

ambient

関連するカテゴリー

法的情報

M AIR T is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

テクニカルサービス連絡先

ソーシャルメディア

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

研究、開発、製造

私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。