BVHAWG124
Millipore
Beviflex Unit, 100mL funnel, 0.45µm white gridded
General microbiological analysis
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene device
styrene-acrylonitrile (SAN) device
white filter
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
manufacturer/tradename
Beviflex
アプリケーション
bioburden testing: suitable
ポアサイズ
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
試験パラメータ
sample volume: 100 mL
主な業界
Food and Beverages
出荷済み
ambient
アプリケーション
General microbiological analysis
法的情報
BEVIFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ドイツ水質汚染分類
WGK 2
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。