Merck
CBL561
抗CD24抗体、クローンSN3
clone SN3, Chemicon®, from mouse
別名:
Heat Stable Antigen, HAS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SN3, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
10
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SN3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... CD24(100133941)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SAB4700624SAB4701090MABF557
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... CD24(100133941)
Gene Information
human ... CD24(100133941)
Gene Information
human ... CD24(100133941)
Gene Information
human ... CD28(940)
clone
SN3, monoclonal
clone
SN3, monoclonal
clone
SN3, monoclonal
clone
CD28.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
P25063
UniProt accession no.
P25063
UniProt accession no.
P25063
UniProt accession no.
P10747
Immunogen
ヒトNALM-1細胞株から精製された糖タンパク質。
Application
CD24のレベルを検出する抗CD24抗体、クローンSN3は、FC、IP、IHへの使用が公表およびバリデーションされています。
凍結組織切片での免疫細胞染色。
フローサイトメトリー: 100 μL最終容量中の10e6細胞あたり1:50~1:100。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
免疫グロブリンおよび免疫
Biochem/physiol Actions
この抗体は、還元および非還元SDSゲル電気泳動において35~45 kDaの広いバンドで移動する高度にグリコシル化した分子のCD24抗原と反応します。 CD24は、グリコシルフォスファチジルイノシトール(GPI)アンカーを介して細胞膜に付着し、B細胞発生の複数の段階で発現します。 発現は、骨髄CD34陽性プロB細胞コンパートメントで始まり、成熟表面IgM陽性/IgD陽性B細胞を通して継続します。 CD24は、ほとんどのB系列急性リンパ性白血病、B細胞慢性リンパ性白血病、およびB細胞非ホジキンリンパ腫でも発現します。 正常な脾臓では、マントル層リンパ球は強いCD24陽性を示しますが、胚中心細胞はCD24陰性または弱いCD24陽性を示します。
Physical form
フォーマット:精製
プロテインGクロマトグラフィーによるアフィニティー精製免疫グロブリン。防腐剤を含まない1 mL PBS(pH 7.4)中の液体。
Preparation Note
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最大12カ月間保存できます。
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
CBL561:
jan
文書ライブラリにアクセスする
Federico F Cifuentes et al.
Oncology reports, 34(6), 2837-2844 (2015-10-28)
Metastatic prostate cancer (mPCa) is one of the most prevalent cancers in men worldwide. The main cause of death in these patients is androgen-resistant metastatic disease. Surgery of the primary tumor has been avoided in these patients as there is
L Qiu et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 23(1), 245-250 (2011-04-26)
The size of the breast stem-cell pool could underlie the intrauterine roots of breast cancer. We studied whether breast stem cells exist in umbilical cord blood and if they correlate with hematopoietic stem-cell measurements that have been positively associated with
Yanmei Qi et al.
Scientific reports, 10(1), 12685-12685 (2020-07-31)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) is an embryonic program frequently reactivated during cancer progression and is implicated in cancer invasion and metastasis. Cancer cells can also acquire stem cell properties to self-renew and give rise to new tumors through the EMT.